Learn More
Cytiva Butyl Sepharose™ 4 Fast Flow Chromatography Media
Used for capture and intermediate purification of larger proteins
186.00€ - 769.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Butil Sepharose 4 Fast Flow |
---|---|
Matriz | A base de agarosa entrecruzada al 4 % |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10317689
|
Cytiva
17-0980-10 |
25 ml |
186.00€
25 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10155917
|
Cytiva
17-0980-01 |
200 ml |
769.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Based on Sepharose Fast Flow base matrix derivatized via uncharged, chemically-stable ether linkages
- Hydrophobic interaction chromatography (HIC) media composed of cross-linked 4% agarose
- Aliphatic butyl ligand immobilized to base matrix with ether linkage
- Fast Flow matrix gives the adsorbent high chemical, physical and thermal stabilities
- Dynamic capacity at low salt concentration
- Used with all aqueous buffers commonly used in chromatography
- Autoclavable at 121°C for 20 minutes in water
- Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
Especificaciones
Butil Sepharose 4 Fast Flow | |
A base de agarosa entrecruzada al 4 % |