Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC admitidas: hojas
Proporciona características de manipulación excepcionales, lo que permite el resondeado
113.98€ - 468.00€
Especificaciones
Formato Lámina
Material nitrocelulosa, poliéster inerte
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15219824
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10600037
60 cm 30 cm 0,2 μm 5/pack
439.00€
5 hojas
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15239834
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10600051
20 cm 20 cm 0,45 μm 25/pack
468.00€
25 hojas
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15259834
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10600053
20 cm 20 cm 0,2 μm 25/pack
448.00€
25 hojas
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15269834
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10600054
20 cm 20 cm 0.2 μm 10/Pk. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15249834
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10600052
20 cm 20 cm 0.45 μm 10/Pk. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15209874
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
10600099
9 cm 8 cm 0.2 μm 25/Pk. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Hojas individuales.
  • Las membranas están formadas por nitrocelulosa reforzada con un material de poliéster inerte no tejido en el interior de la membrana
  • El soporte no afecta a las condiciones de transferencia ni a los resultados
Especificaciones
Especificaciones
Lámina
nitrocelulosa, poliéster inerte