Learn More
X5 Amersham Protran 0.1um Nitrocellulose 300mm x 600mm sheets
Marca:  Life Science products Cytiva 10600031
X5 Amersham Protran 0.1um Nitrocellulose 300mm x 600mm sheets
Detalles adicionales : Peso : 0.37000kg
Código de producto. 15259814
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Amersham Protran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.