Learn More
Cytiva Amersham™ Megaprime™ DNA Labeling System
For labeling DNA probes to specific activities >1 x 109dpm/μg in 10 minutes
Marca: Cytiva RPN1604
Detalles adicionales : Peso : 0.12100kg
Includes: Solución de cebador; tampón de etiquetado; tampón de reacción; enzima; solución de ADN estándar; solución de ADN portador
Descripción
Los sistemas de etiquetado de ADN Megaprime™ se utilizan para el etiquetado rápido de cebador aleatorio a partir de tan solo 25 ng de ADN de sustrato.
- Incluye un fragmento de Klenow clonado y nonámeros aleatorios en la técnica de etiquetado de prime aleatorio
- No es necesario eliminar nucleótidos no incorporados antes de la hibridación
- Protocolos para etiquetar directamente a partir de agarosa de punto de fusión bajo
Especificaciones
- 15 - - 30 °C | |
Solución de cebador de 150 μl; tampón de etiquetado dATP, dGTP y dTTP en Tris HCl pH 7,5, soluciones de nucleótido de 2-mercaptoetanol y MgCl2: dATP, cCTP, dGTP, dTTP en Tris HCl pH 8, 0,5 mM EDTA 120 μl, tampón de reacción A concentración 10 x | |
Sistema de etiquetado de ADN Megaprime, dNTP (para su uso con cualquier nucleótido marcado radioactivamente) |
Hibridación de membrana | |
30 |