Learn More
Cytiva Amersham™ Megaprime™ DNA Labeling System
For labeling DNA probes to specific activities >1 x 109dpm/μg in 10 minutes
650.00€ - 1119.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De -15 °C a -30 °C
Para utilizar con (aplicación) Hibridación de membrana
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tipo de producto N.º de reacciones Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto N.º de reacciones Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
10575155
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
RPN1605
Sistema de etiquetado de ADN Megaprime, dNTP (para su uso con cualquier nucleótido marcado radioactivamente) 60 Solución de cebador de 300 μl, tampón de etiquetado dATP, dGTP y dTTP en Tris HCl pH 7,5, 2-mercaptoetanol y MgCl2, soluciones de nucleótido de dATP, cCTP, dGTP, dTTP en Tris HCl pH 8, 0,5 mM EDTA 240 μl, tampón de reacción A concentración 10 x Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10175804
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
RPN1607
Sistema de etiquetado de ADN Megaprime, dCTP (para su uso con dCTP marcado) 60 Solución de cebador de 300 μl, ATP de etiquetado tamponado, dGTP y dTTP en Tris HCl pH 7,5, 600 μde 2-mercaptoetanol y MgCl2, soluciones de nucleótido dATP, cCTP, dGTP, dTTP en Tris HCl pH 8, 0,5 mM EDTA, tampón de reacción A concentración 10 x Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10025174
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
RPN1604
Sistema de etiquetado de ADN Megaprime, dNTP (para su uso con cualquier nucleótido marcado radioactivamente) 30 Solución de cebador de 150 μl; tampón de etiquetado dATP, dGTP y dTTP en Tris HCl pH 7,5, soluciones de nucleótido de 2-mercaptoetanol y MgCl2: dATP, cCTP, dGTP, dTTP en Tris HCl pH 8, 0,5 mM EDTA 120 μl, tampón de reacción A concentración 10 x Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10714367
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
RPN1606
Sistema de etiquetado de ADN Megaprime, dCTP (para su uso con dCTP marcado) 30 Solución de cebador de 150 μl, tampón de etiquetado dATP, dGTP y dTTP en Tris HCl pH 7,5, soluciones de nucleótido de 2-mercaptoetanol y MgClμ: dATP, cCTP, dGTP, dTTP en Tris HCl pH 8, 0,5 mM de EDTA 2 300l, tampón de reacción A concentración 10 x Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Megaprime™ DNA Labeling Systems are used for rapid, random-prime labeling from as little as 25ng substrate DNA.
  • Features cloned Klenow fragment and random nonamers in the random-prime labeling technique
  • No need to remove unincorporated nucleotides before hybridization
  • Protocols for labeling directly from low melting point agarose
Especificaciones
Especificaciones
De -15 °C a -30 °C
Hibridación de membrana