Learn More
GE Healthcare Membranas Amersham™ Hybond™ -XL
Se puede usar para lograr una relación señal-ruido óptima cuando se utilizan sondas etiquetadas radiactivamente. Las membranas GE Healthcare Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -XL son unas membranas novedosas de nailon con carga que tienen una mayor concentración e incluso una distribución más uniforme de la carga positiva que otras membranas de nailon con carga.
Marca:  GE Healthcare RPN203S
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10024394
  • 359.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío
04-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mayor concentración y distribución más uniforme de carga positiva que otras membranas de nailon con carga
  • Capacidad de unión para ácidos nucleicos de hasta 600 μg/cm2
  • Unión eficaz de pequeños fragmentos
  • Retirada eficaz de sonda
  • Aptas para resondeo
  • También hay discos disponibles
Especificaciones
Especificaciones
1 rollo
3 m
Nailon, carga altamente positiva
Rollo
20 cm
Sondas radioactivas
Hasta 600μg/cm2