Learn More
GE Healthcare Membranas Amersham™ Hybond™ -XL
Se puede usar para lograr una relación señal-ruido óptima cuando se utilizan sondas etiquetadas radiactivamente. Las membranas GE Healthcare Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ -XL son unas membranas novedosas de nailon con carga que tienen una mayor concentración e incluso una distribución más uniforme de la carga positiva que otras membranas de nailon con carga.
Marca:  GE Healthcare RPN2222S
Detalles adicionales : Peso : 0.33300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10637525
  • 378.00€ / 10 hojas
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mayor concentración y distribución más uniforme de carga positiva que otras membranas de nailon con carga
  • Capacidad de unión para ácidos nucleicos de hasta 600 μg/cm2
  • Unión eficaz de pequeños fragmentos
  • Retirada eficaz de sonda
  • Aptas para resondeo
  • También hay discos disponibles
Especificaciones
Especificaciones
10 hojas
22.2 cm
Nailon, carga altamente positiva
Sheet
22.2 cm
Sondas radioactivas
Up to 600μg/cm2
Videos