Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive Maleimide)
For the selective labeling of free sulfhydryl groups such as cysteine residues in peptides, proteins, and oligonucleotides
Marca: Cytiva PA13130
Detalles adicionales : Peso : 0.00005kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Descripción
El uso de maleimidas monoreactivas es útil para el etiquetado de anticuerpos, ya que las moléculas de tinte se introducen fuera de los puntos de unión de anticuerpos, lo que aumenta la posibilidad de que la funcionalidad de la molécula etiquetada permanezca intacta
- Adecuado para el etiquetado de anticuerpos
- Protocolos de ejemplo incluidos con cada envase de tinte
Etiquetado de anticuerpos
Especificaciones
Para el etiquetado a través de grupos de tioles, se utiliza en estado estable Fluorescencia, FP y aplicaciones FRET | |
Maleimida con Cy3 | |
De 3 a 10 | |
Cy3 |
5 mg | |
Paquetes de papel de aluminio; cada uno contiene 1, 5 o 25 mg de tinte seco | |
De 2° a 8 °C |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1