Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (bis-Reactive NHS Ester)
Suitable for general labeling of amine residues
Marca: Cytiva PA15500
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Adecuado para el etiquetado general de residuos de aminas | |
Éster de Cy5,5 bis-NHS | |
De 2° a 8 °C |
5mg | |
Envases de papel de aluminio, cada uno con 5, 10 o 50 mg de colorante seco |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1