Learn More
Cytiva Nucleótidos fluorescentes Amersham™ CyDye™
Label DNA and RNA probes. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ CyDye™ Fluorescent Nucleotides are optimized for multicolor analysis in microarrays, FISH, chromosome identification, whole chromosome painting, karyotyping, and gene mapping.
Marca:  Cytiva PA55031
Detalles adicionales : Peso : 0.02300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10441835
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Para etiquetado de sondas de ADN y ARN, especialmente para el análisis multicolor en micromatrices, hibridación in situ fluorescente (FISH), identificación de cromosomas, pintado de cromosomas completos, cariotipado y mapeo genético. Los nucleótidos marcados con CyDye están disponibles en una gama de colores intensos y brillantes con una banda de emisión estrecha— ideal para multiplexar dentro de una sola muestra.
  • Unión no específica baja
  • Alta fotoestabilidad
  • Alta solubilidad en el agua
  • Insensible al pH
Especificaciones
Especificaciones
Los CyDyes son un grupo de colorantes fluorescentes brillantes que se pueden utilizar en la investigación genómica y proteica. Los nucleótidos marcados con colorante CyDye presentan las siguientes propiedades:
Reactivos de etiquetado de proteínas
Rojo lejano
Cy5-dCTP
250nmol