Learn More
Cytiva Medios NA de agarosa
Agarosa altamente purificada para la separación de ácidos nucleicos que se van a utilizar como sustratos para enzimas. Los medios NA de agarosa Cytiva™ con baja electroendoósmosis (EEO) se recomiendan para la mayoría de aplicaciones de ADN/ARN.
58.66€ - 2165.46€
Especificaciones
Color | White |
---|---|
Tipo de producto | Agarose |
Formulario | Solid |
Material | Agarose |
Temperatura de fusión | 60° to 90°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11534925
|
Cytiva
17-0554-02 |
100 g |
366.00€
100 g |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10409764
|
Cytiva
17055401 |
10 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10491455
|
Cytiva
17-0554-03 |
1 kg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Temp. de gelificación de 34 a 37 °C
Especificaciones
White | |
Solid | |
60° to 90°C |
Agarose | |
Agarose |