Learn More
Cytiva Accessories for SE 660 Vertical Electrophoresis Unit
Marca: Cytiva SE6102
86.54 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.53800kg
Especificaciones
Unidad de electroforesis vertical SE 660 | |
Vidrio | |
18 cm |
Placa de vidrio | |
2/paq. | |
16 cm |