Learn More
GCDFP-15 Mouse, Clone: PIP/1571, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 5304-MSM1-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930648
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
GCDFP-15
Cytoplasmic (Golgi bodies) and Secreted
PIP/1571
Unconjugated
NP_002643
Mouse
15kDa
Protein A/G Purified
RUO
5304
IgG2a κ
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
PIP
Recombinant human GCDFP-15 protein fragment (aa 41-146)
HepG2 Cells. Breast or Pancreas.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.