Learn More
GCDFP-15 Mouse, Clone: PIP/1571, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno GCDFP-15
Clon PIP/1571
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15940648
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
5304-MSM1-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15930648
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
5304-MSM1-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
GCDFP-15
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
5304
Recombinant human GCDFP-15 protein fragment (aa 41-146)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
15kDa
PIP/1571
Western Blot
Unconjugated
RUO
NP_002643
PIP
IgG2a κ
Protein A/G Purified
Cytoplasmic (Golgi bodies) and Secreted
HepG2 Cells. Breast or Pancreas.