Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (Not Deactivated)
Helps in maintaining a high performance chromatography system
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0624655
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15298823
  • 123.00€ / 10 metros
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • High quality fused silica tubing
  • Tubing protected with high temperature polyimide resin
  • Used in a wide range of GC, LC and biotechnology applications
Especificaciones
Especificaciones
GC, LC and Biotechnology
0.22 mm
10 m
Non-Deactivated Fused Silica Tubing 0.22mm OD x 0.06mm ID x 10m Length
Videos