Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (Not Deactivated)
Helps in maintaining a high performance chromatography system
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0624635
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15288823
  • 116.00€ / 10 metros
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubos de sílice fundida de alta calidad
  • Tubos protegidos con resina de poliimida de alta temperatura
  • Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de GC, LC y biotecnología
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de sílice fundida no desactivada de 0,15mm × 0,05mm × 10 m (DE × DI × L)
0,05 mm
10 m
GC, LC y biotecnología
0,15 mm