Learn More
Trajan Scientific™ Septos HT de alta temperatura tipo tapón Shimadzu premium
Conserva su suavidad y capacidad de perforación a altas temperaturas, así como la baja adherencia del puerto de inyección.
Marca:  Trajan Scientific™ 041895
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 12995721
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Sangrado y temperatura optimizados
  • Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
  • No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
  • Temperatura de funcionamiento máxima de 400 °C (330 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
Especificaciones
Silicona BTO
400 °C
Tapón GC HT
50/paq.