Learn More
Trajan™ Revestimientos de entrada para GC
For use with GC instruments
Marca:  Trajan™ 092089
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12974021
  • 158.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para uso con instrumentos GC
  • Todos los revestimientos se desactivan a alta temperatura (420 °C [788°F]) en una desactivación de la fase gaseosa
  • Se suministran en blísteres individuales para evitar la contaminación
  • La reducción de los sitios activos significa que no hay reacciones no deseadas en las muestras
FocusRevestimientos™
  • Incluye dos secciones cónicas que fijan el tapón de lana de cuarzo para una limpieza de la punta de la aguja y una transferencia de muestras óptimas, evita también que la lana de cuarzo gire hacia el septo o presione hacia abajo en el revestimiento—
  • Proporcionan una excelente reproducibilidad
  • Da lugar a una menor discriminación en masa
  • Revestimientos Fast FocusLiner tienen un diámetro interior estrecho, de 2,3 mm, ideal para su uso con columnas capilares con un diámetro interior de 0,1 mm. Este tamaño también permite conseguir picos de anchura más estrechos
Revestimientos para inyección con divisiones
  • La lana de cuarzo en algunos revestimientos divididos favorece la mezcla de analitos y da como resultado una mejor cuantificación, proporciona una gran superficie que ayuda en la vaporización de muestras líquidas, actúa como una trampa para recoger residuos no volátiles de la muestra, y evita que la muestra golpee el fondo del inyector antes de la volatilización
  • Revestimientos para inyección sin divisiones
    • Las juntas cónicas en algunos revestimientos sin división minimizan el contacto de los analitos con la parte inferior del puerto de inyección: especialmente útiles para compuestos activos; también canalizan analitos en columna para una instalación de columnas más sólida–
    Especificaciones
    Especificaciones
    Revestimiento para SPME
    95 mm
    5 mm
    Revestimientos de entrada
    0,75 mm