Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Empalme OGF16-16 de grafito de una sola pieza, 1,52 x 3,48 mm (1/16 pulgada x 1/16 pulgadas) (tamaño conector x tamaño orificio) SGE
Proporciona conexiones de sistema sin fugas. Empalme recto de 1/16 pulgadas de Trajan Scientific y Medical™ Los conectores conducen a una mejor cromatografía para sistemas que no son de MS.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 072623
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
- Facilidad de uso:
- Forma un sello fiable
- Reutilizable
- El material liso forma un agarre suave a la columna capilar
- Bajas emisiones
Especificaciones
Conectores de 0,317 cm (1/16 pulg) | |
1/16 pulg | |
Grafito | |
Casquillo GC | |
1,59 mm |
Orificio con DI de 1/16 pulgadas | |
3,2 mm | |
3,7 mm | |
10/paq. |