Learn More
GBP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 27299-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815555
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Binds GTP, GDP and GMP. Hydrolyzes GTP very efficiently; GDP rather than GMP is the major reaction product.
Especificaciones
Especificaciones
GBP2
Polyclonal
Unconjugated
GBP2
GBP 2, GBP2, GTP binding protein 2, HuGBP 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
14469, 2634
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P32456, Q9Z0E6
Gbp2
GBP2 Fusion Protein Ag25433
150 μL
Primary
Human, Mouse