Learn More
GB/T 18446-2009 Diisocyanate Mixture 554 100 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30327065
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity Unit Size
30327065 1 mL 1mL
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30327065 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA50000554HE
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 584-84-9, 91-08-7, 822-06-0
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Hexane
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.