Learn More
GB/T 17592-2011 Azo Dyes Mixture 128 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30314873
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity Unit Size
30314873 1 mL 1mL
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30314873 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA50000128AL
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 106-50-3, 137-17-7, 95-80-7, 95-68-1, 87-62-7, 99-55-8
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO/IEC 17025
Solvent or Matrix Acetonitrile
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.