Learn More
Fisherbrand™ Autoclave clásico estándar calibrado
Código de producto. p-200104880 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Modelo:
Enchufe para la UE y el Reino Unido
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. 30242851
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Autoclave ajustado a 126° C.
Autoclave Plug and Play de 12 L ajustado a 126° C.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad (imperial) 2,64 gal
Capacidad (métrico) 12 L
Fondo de la cámara (métrico) 270 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 8,4 in
Fondo de la cámara (imperial) 10,8 in
Diámetro de la cámara (métrico) 210 mm
Longitud (imperial) 9,52 in
Longitud (métrico) 268 mm
Modelo Enchufe para la UE y el Reino Unido
Tipo de producto Autoclave
máx. (imperial) 259° F
Temperatura (métrico) 126° C
Frecuencia 50 Hz
Programable N.º
Tensión 230 V