Learn More
Alfa Aesar™ Gastric Inhibitory Peptide, Human
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66667.|D
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498109
  • 166.00€ / 0.50 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
4983.6
Human
Solid
RUO
Gastric Inhibitory Peptide, human
HPLC
0.5mg
GIP, human
-30° to -10°C
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only