Learn More
Alfa Aesar™ Gastric Inhibitory Peptide, Human
For cellular and molecular biology applications
166.00€ - 291.00€
Especificaciones
Tipo de producto Gastric Inhibitory Peptide, human
Peso molecular 4983.6
Requisitos de almacenamiento -30° to -10°C
Secuencia GIP, human
Formato Solid
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15408119 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
J66667.M^
1mg 291.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-07-2020
Añadir a la cesta
15498109 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
J66667.!D
0.5mg 166.00€
0.50 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Gastric Inhibitory Peptide, human
-30° to -10°C
Solid
HPLC
4983.6
GIP, human
RUO
For Research Use Only