missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GAS41 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | GAS41 |
---|---|
Concentración | 0.37 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827863
|
Proteintech
11050-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817863
|
Proteintech
11050-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is found in the nucleoli. It has high sequence homology to human MLLT1, and yeast and human MLLT3 proteins. Both MLLT1 and MLLT3 proteins belong to a class of transcription factors, indicating that the encoded protein might also represent a transcription factor. This protein is thought to be required for RNA transcription. This gene has been shown to be amplified in tumors. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.Especificaciones
GAS41 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O95619, Q9CR11 | |
299810, 64050, 8089 | |
GAS41 Fusion Protein Ag1524 | |
Primary | |
-20°C | |
YEATS4 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
4930573H17Rik, B230215M10Rik, GAS41, Glioma amplified sequence 41, NUBI 1, NuBI1, NuMA binding protein 1, YAF9, YEATS domain containing 4, YEATS4 | |
Yeats4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |