Learn More
3M™ Filtro de gases, vapores y partículas
Click to view available options
Modelo:
501
6035
6096
6098
Tipo de producto:
Filtro de gas, vapor y partículas
Retenedor de filtro
Tamaño de la unidad:
1 par
2 pares
paquete de 2
paquete de 20
Tipo de filtro:
A1 HgP3R
AXP3 R
FFP3
Descripción
El sistema de fijación de filtro en bayoneta compatible y exclusivo permite encajar perfectamente diferentes tipos de filtros para garantizar una facilidad de uso óptima.
- Ligera, baja resistencia a la respiración y bien equilibrada cuando se ajusta a la mascarilla correspondiente
- Proporciona un excelente campo de visión como resultado de su forma trapezoidal exclusiva
- Conexión de cartucho en bayoneta para encajar en las máscaras faciales completas de las series 3M 6000 y 7907
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Retenedor de filtro |
Para utilizar con (aplicación) | Las aplicaciones industriales típicas para los filtros son los laboratorios y las aplicaciones de partículas |
Para utilizar con (equipo) | 3M™ 6000 y 3M™ Mascarillas Faciales Completas Series 7907 |
Modelo | 501 |