Learn More
3M™ Filtro de gases, vapores y partículas, serie 6000
Proporciona un excelente campo de visión como resultado de su forma trapezoidal exclusiva. El filtro de gases, vapores y partículas 3M utiliza una conexión de cartucho en bayoneta para la conexión a máscaras faciales completas de las series 3M 6000 y 7907.
Marca: 3M™ 7000021315
74.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Nuestros filtros ligeros combinan protección con comodidad. Ofrecen baja resistencia respiratoria y buen equilibrio cuando se conectan a su máscara, y están diseñados para optimizar su campo de visión. Se pueden ajustar en su lugar de forma rápida y fácil. Cuenta con una conexión estilo bayoneta.Especificaciones
Vapor orgánico compuesto individual (punto de ebullición por debajo de 60 °C) y partículas | |
AXP3 R | |
Las aplicaciones industriales típicas para los filtros son los laboratorios y las aplicaciones de partículas | |
6098 |
EN14387:2004 + A1:2008, Aprobado por la CE | |
Filtro de gas, vapor y partículas | |
Máscaras faciales completas de las series 3M™ 6000 y 3M™ 7907 | |
32/paq. |