Learn More
3M™ Filtro de gases, vapores y partículas
Click to view available options
Modelo:
501
6035
6096
6098
Tipo de producto:
Filtro de gas, vapor y partículas
Retenedor de filtro
Tipo de filtro:
A1 HgP3R
AXP3 R
FFP3
Tamaño de la unidad:
1 par
2 pares
paquete de 2
paquete de 20
Descripción
Nuestros filtros ligeros combinan protección con comodidad. Ofrecen baja resistencia respiratoria y buen equilibrio cuando se conectan a su máscara, y están diseñados para optimizar su campo de visión. Se pueden ajustar en su lugar de forma rápida y fácil. Cuenta con una conexión estilo bayoneta.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de cartucho | Vapor orgánico, vapor de mercurio y partículas |
Certificaciones/conformidad | EN14387:2004 + A1:2008, Aprobado por la CE |
Tipo de filtro | A1 HgP3R |
Tipo de producto | Filtro de gas, vapor y partículas |
Para utilizar con (aplicación) | Las aplicaciones industriales típicas para los filtros son los laboratorios y las aplicaciones de partículas |
Para utilizar con (equipo) | 3M™ 6000 y 3M™ Mascarillas Faciales Completas Series 7907 |
Modelo | 6096 |
Cantidad | 4/paq. |