Learn More
3M™ Filtro para gases, vapores y partículas A1B1E1K1P3 R + formaldehído, 6092
Los filtros de partículas, vapor y gas 3M™ 6092 tienen una conexión de tipo bayoneta que se adapta a cualquier mascarilla reutilizable de 3M™ de cara completa y media, y están diseñados para optimizar su campo de visión.Nuestros filtros ligeros ofrecen una protección respiratoria ABEKP3 R equilibrada para entornos peligrosos.
Marca: 3M™ 7100104317
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Si necesita protección respiratoria ABEKP3 R frente a vapores orgánicos (con un punto de ebullición superior a 65 °C), gases inorgánicos y ácidos, partículas de amoniaco y formaldehído, use filtros para gases, vapores y partículas 3M™ 6092, compatibles con nuestra gama de medias máscaras y máscaras completas reutilizables, para trabajar de forma segura en entornos peligrosos. Estos filtros ligeros combinan protección con comodidad. Ofrecen baja resistencia a la respiración y un buen equilibrio al acoplarlos a la máscara, y se han diseñado para optimizar el campo de visión. Se pueden acoplar de forma rápida y sencilla, y se pueden usar en cualquier media máscara o máscara completa reutilizable 3M™ con conexión tipo bayoneta.Especificaciones
Formaldehído | |
R | |
Adecuada para medias mascarillas y mascarillas completas 3M™ Mascarillas reutilizables con conexión tipo bayoneta |
BAYONETA | |
Filtros combinados | |
32 |