Learn More
3M™ Cartucho de gas y vapor, Serie 6000
Combina una excelente protección con una extraordinaria comodidad y equilibrio. El cartucho de gas y vapor 3M tiene una forma trapezoidal y funciona con máscaras faciales completas y medias que tienen sistemas de conexión en bayoneta.
Marca:  3M™ 7000034750
Detalles adicionales : Peso : 0.85500kg
Código de producto. 11793343
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Each filter has a colored band using the EN14387 classification system, to denote the nature of the protection it provides.
  • Trapezoidal-shaped gas and vapor filters combine excellent protection with superb comfort and balance
  • Lightweight, low breathing resistance, and well balanced when fitted to appropriate mask
  • Provides excellent field of vision as a result of the unique trapezoidal shape.
  • Filters can be used on 3M™ Facemasks fitted with a bayonet connections system
Especificaciones
Especificaciones
K1
Bayonet
Gas and Vapor Cartridge
8/paq.
EN14387:2004 + A1:2008
Ammonia and derivatives
Half and Full Facemasks
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ver productos accesorios