Learn More
BINDER™ Kit de conexión del depósito de gas de O2
Para usar con: serie CB
Marca: BINDER™ 8012-0015
Detalles adicionales : Peso : 2.54000kg
Descripción
- Presión máxima de 10 bar
- Con piezas de conexión
- Manguera incluida de 5 m
- Tuerca de unión y de codo
- Manguera de vacío antiestática
- Para usar en incubadoras de la serie CB
Especificaciones
Juego de conexión de cilindro de gas: para O2, que consiste en un regulador de presión del depósito de gas con piezas de conexión y una manguera de 5 metros | |
Accesorio, kit de conexión del depósito de gas | |
10bar |
Cámaras BINDER series CB, CBF | |
Piezas de conexión, manguera de 5 m |