Learn More
BINDER™ Kit de conexión de gas N2
Para usar con: serie CB
Marca: BINDER™ 8012-0016
Detalles adicionales : Peso : 2.61000kg
Descripción
- Presión máxima de 10 bar
- Con piezas de conexión
- Manguera incluida de 5 m
- Para utilizar con incubadoras serie CB
Especificaciones
Juego de conexión de cilindro de gas: para N2, que consiste en un regulador de presión del depósito de gas con piezas de conexión y una manguera de 5 metros | |
Accesorio, kit de conexión de gas | |
Manguera de 5 m |
Cámaras BINDER series CB, CBF | |
Gas nitrógeno |