Learn More
Trajan Scientific and Medical Filtro de gas (oxígeno)
Evita que los contaminantes de los gases afecten significativamente a la calidad de los resultados. El oxígeno, los hidrocarburos y la humedad pueden provocar problemas como ruidos en las líneas base, la entrada de humedad en la columna GC, un drenaje excesivo y la degradación de los septos.
Marca: Trajan Scientific and Medical 1035210
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Capacidad de 150 ml de oxígeno para una larga vida útil del filtro
- El cambio de color del indicador le indica cuándo debe cambiar el filtro.
- Se puede utilizar en combinación con otros filtros a través de un unidad de conexión sencilla.
Especificaciones
150 ml O2 | |
Oxígeno | |
Unidad de conexión |
de verde a gris | |
Elimina oxígeno, así como restos de azufre y cloro del gas portador. |
Solo para uso en investigación