Learn More
Trajan Scientific and Medical Filtro de gas (humedad)
Evita que los contaminantes de los gases afecten significativamente a la calidad de los resultados. El oxígeno, los hidrocarburos y la humedad pueden provocar problemas como ruidos en las líneas base, la entrada de humedad en la columna GC, un drenaje excesivo y la degradación de los septos.
Marca: Trajan Scientific and Medical 1035220
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Capacidad de 7,2 g de agua para una larga vida útil del filtro
- El cambio de color del indicador le indica cuándo debe cambiar el filtro.
- Se puede utilizar en combinación con otros filtros a través de un unidad de conexión sencilla.
Especificaciones
7,2 g H2O | |
Humedad | |
Unidad de conexión |
de verde a marrón pálido | |
Elimina el agua, el aceite y otros materiales extraños del gas portador |
Solo para uso en investigación