Learn More
Trajan Scientific and Medical Filtro de gas (hidrocarburo)
Evita que los contaminantes de los gases afecten significativamente a la calidad de los resultados. El oxígeno, los hidrocarburos y la humedad pueden provocar problemas como ruidos en las líneas base, la entrada de humedad en la columna GC, un drenaje excesivo y la degradación de los septos.
Marca: Trajan Scientific and Medical 1035230
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Capacidad de aproximadamente 7 g de sustancias orgánicas en función de las impurezas para una larga vida útil del filtro
- Se puede utilizar en combinación con otros filtros a través de un unidad de conexión sencilla.
Especificaciones
Aprox. 7 g, en función de las impurezas | |
Hidrocarburo | |
Unidad de conexión |
No | |
Elimina los compuestos orgánicos de los flujos de gas |
Solo para uso en investigación