Learn More
Tubos del detector de gases
Los tubos Draeger son el método de medición puntual más utilizado en la industria
Marca:  Draeger Safety 6728081
Detalles adicionales : Peso : 0.14400kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Código de producto. 10179640
  • 376.00€ / paquete de 8
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Bomba del detector de gases que es independiente de fuentes de energía externas y, por lo tanto, no cuenta con restricciones de uso en áreas de peligro explosivo.
Los tubos Dräger son el método de medición puntual más utilizado en la industria. Se pueden detectar y medir más de 500 sustancias con el sistema. Algunas aplicaciones habituales son: Control de COSHH, mediciones de emisiones, control de calidad, control de procesos, pruebas de aire respirable comprimido, así como control ambiental y de respuesta a emergencias. El gas se introduce en el tubo utilizando la bomba de fuelle Accuro, donde reacciona con productos químicos sobre un material portador. En presencia del gas objetivo se produce un cambio de color y el alcance de dicha decoloración es proporcional a la concentración. La concentración se puede determinar a partir de la escala impresa calibrada en el exterior del tubo.
Especificaciones
Especificaciones
Oxígeno
De 5 a 23
1min
Dräger Aerotest
8 paq.