Learn More
Abnova™ GART (Human) Recombinant Protein
Human GART full-length ORF ( AAH38958.1, 1 a.a. - 433 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH38958.1
ID de gen (Entrez) 2618
Nombre phosphoribosylglycinamide formyltransferase, phosphoribosylglycinamide synthetase, phosphoribosylaminoimidazole synthetase
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16105331
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002618-P01.10UG
10 μg
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16115331
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002618-P01.25UG
25 μg
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAARVLIIGSGGREHTLAWKLAQSHHVKQVLVAPGNAGTACSEKISNTAISISDHTALAQFCKEKKIEFVVVGPEAPLAAGIVGNLRSAGVQCFGPTAEAAQLESSKRFAKEFMDRHGIPTAQWKAFTKPEEACSFILSADFPALVVKASGLAAGKGVIVAKSKEEACKAVQEIMQEKAFGAAGETIVIEELLDGEEVSCLCFTDGKTVAPMPPAQDHKRLLEGDGGPNTGGMGAYCPAPQVSNDLLLKIKDTVLQRTVDGMQQEGTPYTGILYAGIMLTKNGPKVLEFNCRFGDPECQVILPLLKSDLYEVIQSTLDGLLCTSLPVWLENHTALTVVMASKGYPGDYTKGVEITGFPEAQALGLEVFHAGTALKNGKVVTHGGRVLAVTAIRENLISALEEAKKGLAAIKFEGAIYRKDVGFRAIAFLQQPR
Especificaciones
Especificaciones
AAH38958.1
phosphoribosylglycinamide formyltransferase, phosphoribosylglycinamide synthetase, phosphoribosylaminoimidazole synthetase
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
AIRS, GARS, GARTF, MGC47764, PAIS, PGFT, PRGS
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
2618
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GART