Learn More
Garcin™ Toallitas Garcin™ Bactinyl
Limpie y desinfecte superficies e instrumentos con toallitas Bactinyl de Garcin™, que son toallitas de uso general para fines sanitarios genéricos.
119.00€ - 451.56€
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11759622
Ver documentos Detalles de la promoción
Garcin™
LB920620
Inodoro 20 cm 26 cm
119.78€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
11862623
Ver documentos Detalles de la promoción
Garcin™
LB920630
Inodoro 13 cm 20 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11758733
Ver documentos Detalles de la promoción
Garcin™
LB920600
Perfumado 13 cm 20 cm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Bactinyl, toallitas desinfectantes
• Bactinyl toallita inodora
Specifications
Specifications
Toallitas
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates