Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Textured Surgical Gloves
Código de producto. 17863652 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Código de producto. 17863652
Marca: Ansell 331300670
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Latex, powder-free surgical gloves with a micro-textured finish for secure instrument handling and grip during sterile procedures.
  • ASTM D3577 certified
  • Micro-textured finish with special external surface treatment to ensure exceptional grip under dry and damp conditions
  • Ideal thickness to optimize tactile sensitivity and protection
  • DERMASHIELD™ Technology internal polymer coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Single-use
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 8.66 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 ±0.02 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7.87 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 ±0.02 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 7
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.87 ±0.79 mil
Grosor (métrico) 0.2 ±0.02 mm
Modelo GAMMEX-3313006
Longitud (imperial) 11.4 in.
Longitud (métrico) 290 mm