Learn More
Ansell GAMMEX Latex Micro Gloves
Código de producto. 16316871 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. 16316871
Marca: Ansell 330052080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
GAMMEX Latex Micro Gloves are latex, powder-free surgical gloves offering exceptional tactile sensitivity and dexterity.
  • Micro thin: 15% thinner* for enhanced precision performance
  • Ergonomic design: Exceptional comfort and fit for reduced hand fatigue
  • Donning aid technology: Easy donning or doffing with dry or damp hands
  • *when compared with Ansell's standard latex gloves
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Brown
Desechables Single-use
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 7.87 ± 0.79 in.
Finger Thickness (Metric) 0.20 ± 0.02 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use Laboratorio
Latex Free No
Material Natural Rubber Latex
Palm Thickness (English) 7.09 ± 0.79 in.
Palm Thickness (Metric) 0.18 ± 0.02 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.87 ± 0.79 in.
Grosor (métrico) 0.20 ± 0.02 mm
Longitud (imperial) 11.4 in.
Longitud (métrico) 290 mm