Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex High Sensitivity Surgical Gloves
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Descripción
- EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 certified
- 20% thinner on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves for high sensitivity
- Soft latex formulation improves comfort for optimal surgical finesse
- Smooth with a micro-textured finish for secure handling of instruments in dry and damp conditions
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Brown |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 7.48 ±0.79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.19 ±0.02 mm |
| Mostrar más |