Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex High Sensitivity Surgical Gloves
Código de producto. 17823632 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Código de producto. 17823632
Marca: Ansell 330051080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Latex, powder-free surgical gloves with high tactile sensitivity and dexterity for detailed procedures.
  • EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 certified
  • 20% thinner on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves for high sensitivity
  • Soft latex formulation improves comfort for optimal surgical finesse
  • Smooth with a micro-textured finish for secure handling of instruments in dry and damp conditions
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Brown
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 7.48 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 ±0.02 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7.09 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 ±0.02 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.09 ±0.79 mil
Grosor (métrico) 0.18 ±0.02 mm
Modelo GAMMEX-330051
Longitud (imperial) 11.2 in.
Longitud (métrico) 285 mm