Learn More
Ansell GAMMEX Latex Gloves
Código de producto. 16376851 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. 16376851
Marca: Ansell 330048095
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
GAMMEX Latex Gloves are latex, powder-free surgical gloves combining optimal comfort, strength and tactile sensitivity.
  • Extra soft and sensitive yet robust surgical glove
  • Enhances comfort and fit to help reduce hand fatigue
  • Shaped finger pads improve fingertip sensitivity
  • Additional cleaning processes to minimize the risk of developing allergies and sensitivities
  • Tested for use with chemotherapy drugs and a wide range of chemicals
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Natural
Desechables Single-use
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 8.66 ± 0.79 in.
Finger Thickness (Metric) 0.22 ± 0.02 mm
Hand Específico
Laboratory/Cleanroom Use Laboratorio
Latex Free No
Palm Thickness (English) 7.87 ± 0.79 in.
Palm Thickness (Metric) 0.20 ± 0.02 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 9,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7.87 ± 0.79 in.
Grosor (métrico) 0.20 ± 0.02 mm
Longitud (imperial) 11.4 in.
Longitud (métrico) 290 mm