Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag
Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
Marca: Keystone Cleanroom Products 3315ST5
Detalles adicionales : Peso : 10.85220kg
Descripción
- Práctica versión de sellado automático que elimina la necesidad de un sellador térmico
- Hecho de un material de poliolefina de grado médico transparente, resistente y de 3 mil de grosor
- Cuenta con una ranura inicial para facilitar la apertura de la tapa sin necesidad de instrumentos cortantes que podrían dañar el contenido
- Sometida a radiación gamma
- Lote controlado
- Listo para su uso
- Empaquetado en sobres separables Tyvek™ fáciles de abrir
- Minimiza los riesgos de contaminación
- Simplifica el cumplimiento de los SOP
- Elimine la necesidad de limpiar los instrumentos de escritura contaminados
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Sellado automático | |
Paquetes de 5 | |
76,2 μm |
COC, certificado de radiación | |
Transparente | |
Poliolefina |