Learn More
Cytiva Life Sciences™ Juego MicroFunnel Embudos de filtrado
Descripción
- El producto funciona como recipiente de muestras y embudo de filtración, todo en uno. No es necesario transferir la muestra del recipiente al embudo desechable y correr el riesgo de introducir contaminación.
- MicroFunnel Más AP La unidad permite la recolección aséptica de la muestra a través del puerto de muestra de la tapa. No es necesario quitar la tapa.
- MicroFunnel Productos Plus con Supor™ Las membranas están diseñadas para permitir el muestreo de agua caliente hasta 90 °C.
- La tapa ventilada se ajusta a un sello hermético y permite la filtración sin tener que abrir el embudo y provocar riesgos de contaminación.
- El filtro de ventilación garantiza que no se haya aspirado ninguna contaminación del aire en el embudo durante la filtración.
- Se conecta directamente a un colector de laboratorio estándar o se utiliza con adaptador y tapón.
- Las graduaciones de volumen están claramente marcadas para facilitar la medición del volumen de la muestra. Embaladas y etiquetadas individualmente para el control de la contaminación y la trazabilidad de los lotes.
- Medios de filtro: ME25 (ésteres de celulosa mixta).
- Almohadilla de soporte: celulosa
- Embudo y base: polipropileno
- Junta adhesiva: uretano
- Tapa del embudo: Polietileno con revestimiento hidrófobo. Versapor™ membrana (copolímero acrílico sobre un soporte no tejido)
- Bolsa: polietileno
- Adaptador: polietileno
- Tapón: polietileno (PN 4807, 4808)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Descripción | Juego MicroFunnel |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Cantidad | 50 embudos |
| Tipo de producto | Embudo de filtación |