Learn More
Galvinoxyl free radical, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 119850050
Detalles adicionales : CAS : 2370-18-5 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10439030
  • 119.40€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Polymerization reagent
Especificación
2370-18-5
C29H41O2
MFCD00001616
2,6-Di-tert-butyl-α-(3,5-di-tert-butyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-p-tolyloxy free radical
Especificación
Galvinoxyl free radical
Glass bottle
156°C to 160°C
2370-18-5
C29H41O2
08, IV, 1379
15, 4387
421.64
≥97.5%
Authentic
Blue to Purple
5g
98%
MFCD00001616
01,409
2,6-Di-tert-butyl-α-(3,5-di-tert-butyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-p-tolyloxy free radical
Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Videos
SDS Documentación