Learn More
Tango™ Células GALR1-bla U2OS
Las células Tango™ GALR1-bla U2OS contienen el receptor de la galanina 1 (GALR1) humano ligado a un sitio de proteasa TEV.
Marca: Tango™ K1616
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Símbolo de gen: GALR1
- Número de referencia: NM_001480
- Cola citoplasmática: Cola de AVPR2 GPCR
- Estado de la población: Grupo de células estables
- Las células Tango™ GALR1 -bla U2OS contienen el receptor de la galanina 1 (GALR1) humano ligado a un sitio de proteasa TEV y un factor de transcripción Gal4-VP16 integrado de forma estable en la línea de células parentales Tango™ GPCR-bla U2OS. Esta línea de células parentales expresa de manera estable una proteína de fusión de la beta-arrestina⁄proteasa TEV y el gen indicador de beta-lactamasa (bla) bajo el control de un elemento de respuesta de UAS.
- Las células Tango™ GALR1-bla U2OS han sido validadas funcionalmente para las concentraciones del factor Z' y CE50 de ligandos establecidos. Además, las células Tango™ GALR1-bla U2OS han sido probadas para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación para cada producto.
Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
GPCR | |
8 x 106 células |
Fluorescente | |
Células GALR1-bla U2OS, protocolo de ensayo GALR1-bla U2OS, certificado de análisis | |
Células en proceso de división |