Learn More
Gallium Standard: Ga @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, 0.5% HCl
Product Code. 30322807
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Unit Size:
100mL
Product Code. Quantity Unit Size
30322807 100 mL 100mL
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 30322807 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGTGANH100
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Gallium
CAS 7440-55-3
Analyte or Component Names Gallium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Ga
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
For Use With (Equipment) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Ga
InChI Formula InChI=1 S/Ga
Solution Type Single Solution
SMILES [Ga]
Element Ga
IUPAC Name gallium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 69.723
Quantity 100 mL
Formula Weight 68.926
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.