Learn More
Sedimentos de galio, 6 mm de diámetro, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11498430
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
7440-55-3
Ga
69.72
MFCD00134045
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
5360835
CHEBI:49631
galio
[Ga]
7440-55-3
Ga
69.72
MFCD00134045
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
5360835
CHEBI:49631
galio
[Ga]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Gallium
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9999%, metal basis
Cantidad 50 g
Formulario Sedimentos de 6 mm de diámetro